Learn More
Acide 5-chloronaphtalène-2-sulfonique, sel de potassium, TRC
Code produit 30358989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30358989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30358989 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3709251G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloronaphthalene-2-sulfonic Acid, Potassium Salt
CAS 1024267-23-9
Formule moléculaire C10 H6 Cl O3 S . K
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H7ClO3S.K/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10;/h1-6H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
SMILES [K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(Cl)cccc2c1
Nom IUPAC potassium ;5-chloronaphthalène-2-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 280.77
Poids de la formule 279.9363