Learn More
5-Chloropent-1-yne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloropent-1-yne |
| CAS | 14267-92-6 |
| Formule moléculaire | C5H7Cl |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (3-Chloropropyl)acetylene, 1-Chloro-4-pentyne, 4-Pentynyl Chloride, 5-Chloro-1-pentyne |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7Cl/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2 |
| SMILES | ClCCCC#C |
| Nom IUPAC | 5-chloropent-1-yne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.56 |
| Poids de la formule | 102.0236 |