Learn More
5-Chloropent-1-yne, TRC
Code produit 30357209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30357209 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30357209 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3750952.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloropent-1-yne
CAS 14267-92-6
Formule moléculaire C5H7Cl
Quantité 2.5 g
Synonyme (3-Chloropropyl)acetylene, 1-Chloro-4-pentyne, 4-Pentynyl Chloride, 5-Chloro-1-pentyne
Formule InChI InChI=1S/C5H7Cl/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
SMILES ClCCCC#C
Nom IUPAC 5-chloropent-1-yne
Poids moléculaire (g/mol) 102.56
Poids de la formule 102.0236