Learn More
5-Acide carboxylique de chloropyrazine-2, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435347 1 g 1g
15445347 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32596.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 36070-80-1 | Molecular Formula: C5H3ClN2O2 | Molecular Weight: 158.541 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36070-80-1
Formule moléculaire C5H3ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.541
Numéro MDL MFCD09033269
Clé InChI FXJOTWLLDJYKAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro-pyrazine-2-carboxylic acid, 5-chloropyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro, 5-chlopopyrazine-2-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro, 2-carboxy-5-chloropyrazine, 5-chloro-pyrazine-2-carboxylicacid, 2-carboxy-5-chloro-pyrazine, ksc222q7d
CID PubChem 465472
Nom IUPAC 5-chloropyrazine-2-acide carboxylique
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Point de fusion 150°C to 160°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 158.54
Pourcentage de pureté 95%