Learn More
5-chloropyridazin-3(2H)-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10450574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10450574 1 g Flacon en verre ambré 1g
10021724 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10450574 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08305DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 660425-07-0
Formule moléculaire C4H3ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 130.53
Numéro MDL MFCD12198134
Clé InChI NHMLZGFOEYLZEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloropyridazin-3-2h-one, 5-chloropyridazin-3 2h-one, 5-chloropyridazin-3-ol, 5-chloro-2h-pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 5-chloro, acmc-20dlsu, 5-chloropyridazin-3-one, 5-chloropyridazine-3-ol, 5-chloro-pyridazin-3-one, 5-chloropyridazin-3 2h one
CID PubChem 19905718
Nom IUPAC 4-chloro-1H-pyridazine-6-one
SMILES ClC1=CC(=O)NN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-chloropyridazin-3(2H)-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 130.53
Pourcentage de pureté 97%