Learn More
Acide 5-chloropyridine-2-boronique 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439257 250 mg 250mg
15429257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52515.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 652148-91-9 | C5H5BClNO2 | 157.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-chloropyridine-2-boronique a été utilisé comme réactif dans la synthèse organique. Également utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques. Utilisé dans les procédés de couplage de Suzuki-Miyaura.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 652148-91-9
Formule moléculaire C5H5BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.36
Numéro MDL MFCD07368862
Clé InChI JEGHCYRKSUGHJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-pyridineboronic acid, 5-chloropyridine-2-boronic acid, 5-chloropyridin-2-yl boronic acid, 2-borono-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-boronicacid, 3-chloropyridine-6-boronic acid, 5-chloro-2-pyridyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-pyridinyl, pubchem13568, acmc-209npx
CID PubChem 22832086
Nom IUPAC Acide (5-chloropyridine-2-yl)boronique
SMILES B(C1=NC=C(C=C1)Cl)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloropyridine-2-boronic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 157.37
Pourcentage de pureté 95%