Learn More
Acide 5-chloropyridine-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414007 1 g 1g
15424007 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30923.03
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 86873-60-1 | Molecular Formula: C6H4ClNO2 | Molecular Weight: 157.553 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86873-60-1
Formule moléculaire C6H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.553
Numéro MDL MFCD04114192
Clé InChI GJLOKYIYZIOIPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloropicolinic acid, 5-chloro-2-picolinic acid, 5-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, 5-chloro-2-carboxypyridine, 2-carboxy-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro, pubchem10379, 5-chloro-picolinic acid
CID PubChem 2762872
Nom IUPAC Acide 5-chloropyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 166°C to 171°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.56
Pourcentage de pureté 95%
RUO– À des fins de recherche uniquement