Learn More
Acide 5-chloropyridine-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloropyridine-2-carboxylic acid |
| Point de fusion | 166°C to 171°C |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 157.56 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
RUO– À des fins de recherche uniquement