Learn More
Acide 5-chloropyridine-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12123751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12123751 5 g 5g
12113751 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12123751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445360050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 872041-85-5 | C5H5BClNO2 | 157.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872041-85-5
Formule moléculaire C5H5BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.36
Numéro MDL MFCD06798243
Clé InChI NJXYBTMCTZAUEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloropyridine-3-boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronic acid, 3-chloropyridine-5-boronic acid, 5-chloro-3-pyridinyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridyl boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-chloro-5-pyridyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronicacid, pubchem17397
CID PubChem 20111877
Nom IUPAC Acide (5-chloropyridine-3-yl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloropyridine-3-boronic acid
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 157.36
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chloropyridine-3-boronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.