Learn More
5-Chloroquinoline-8-sulfonyl Chloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloroquinoline-8-sulfonyl Chloride, Hydrochloride |
| CAS | 21121-54-0 |
| Formule moléculaire | C9 H5 Cl2 N O2 S . Cl H |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H5Cl2NO2S.ClH/c10-7-3-4-8(15(11,13)14)9-6(7)2-1-5-12-9;/h1-5H;1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccc(c2ncccc12)S(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | 5-chloroquinoline-8-sulfonyl chloride;hydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 298.57 |
| Poids de la formule | 296.9185 |