Learn More
5-Chlorosalicylaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 5-Chlorosalicylaldehyde |
| Point de fusion | 99°C to 103°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 636632 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 156.57 |
| Pourcentage de pureté | 98% |