Learn More
Acide 5-chlorosalicylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chlorosalicylic Acid |
| CAS | 321-14-2 |
| Formule moléculaire | C7H5ClO3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 5-Chloro-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 30111, 2-Hydroxy-5-chlorobenzoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Cl)ccc1O |
| Nom IUPAC | Acide 5-chloro-2-hydroxybenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.57 |
| Poids de la formule | 171.9927 |