Learn More
Acide 5-chlorosalicylique, TRC
Product Code. 30351352
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Unit Size:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30351352 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30351352 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC380215100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Chlorosalicylic Acid
CAS 321-14-2
Formule moléculaire C7H5ClO3
Quantité 100 g
Synonyme 5-Chloro-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 30111, 2-Hydroxy-5-chlorobenzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
Nom IUPAC Acide 5-chloro-2-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 172.57
Poids de la formule 171.9927