Learn More
5-(chlorosulfonyl)-2-fluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(chlorosulfonyl)-2-fluorobenzoic acid |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 111.0°C to 113.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Analyse élémentaire | 33.82 to 36.64% C, 1.62 to 1.76% H |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C7H4ClFO4S |
| Afficher plus |