Learn More
Acide 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzoïque 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406247 10 g 10g
15496237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15406247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33431.09
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 37098-75-2 | C7H4ClFO4S | 238.613 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37098-75-2
Formule moléculaire C7H4ClFO4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.613
Numéro MDL MFCD03030335
Clé InChI CISMZCVQNVNWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro-5-chlorosulfonyl benzoic acid, 5-chlorosulphonyl-2-fluorobenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-fluoro, 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzoicacid, acmc-1afaw, ksc577o0r, 2-fluoro-5-chlorosulfonylbenzoic acid
CID PubChem 608984
Nom IUPAC Acide 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorosulfonyl-2-fluorobenzoic acid
Point de fusion 111°C to 113°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 238.62
Pourcentage de pureté 97%