Learn More
Acide 5-chlorosulfonyl-2-méthoxybenzoïque-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chlorosulfonyl-2-methoxybenzoic Acid-d3 |
| CAS | 123958-84-9 |
| Formule moléculaire | C8H4D3ClO5S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Methoxy-5-chlorosulfonylbenzoic Acid-d3, 3-Carboxy-4-methoxybenzenesulfonyl-d3 Chloride, 5-(Chlorosulfonyl)-2-(methyloxy)benzoic Acid-d3, 5-(Chlorosulfonyl)-o-anisic Acid-d3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7ClO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | acide 5-chlorosulfonyl-2-(triduutérométhoxy)benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 253.67 |
| Poids de la formule | 252.9891 |