Learn More
Acide 5-chlorothiophène-2-boronique, plus de 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10031704 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10031704 5 g Flacon en verre 5g
10017561 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10031704 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359010050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 162607-18-3 | C4H4BClO2S | 162.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162607-18-3
Formule moléculaire C4H4BClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 162.39
Numéro MDL MFCD00236030
Clé InChI JFCLNCVCDFUJPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorothiophene-2-boronic acid, 5-chloro-2-thienylboronic acid, 5-chlorothiophen-2-yl boronic acid, 5-chloro-2-thiopheneboronic acid, 5-chlorothiophen-2-boronic acid, 5-chlorothiophen-2-yl boranediol, 5-chlorothiphene 2-boronic acid, 5-chloro-2-thienyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-thienyl, 5-chlorothiophene-2-boronicacid
CID PubChem 2734324
Nom IUPAC (5-chlorothiophen-2-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
Point de fusion 136.0°C to 140.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 162.4
Pourcentage de pureté 97+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.