Learn More
Chlorure de 5-chlorothiophène-2-carbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498018 5 g 5g
15408028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61474.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 42518-98-9 | C5H2Cl2OS | 181.03 g/mol
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride used as a intermediate for rivaroxaban.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 5-chlorothiophène-2-carbonyle est utilisé comme intermédiaire pour le rivaroxaban.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Stockez loin de l’eau ou de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42518-98-9
Formule moléculaire C5H2Cl2OS
Poids moléculaire (g/mol) 181.03
Numéro MDL MFCD00043886
Clé InChI BMPDCQVRKDNUAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorothiophene-2-carbonylchloride, 5-chorothiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro, pubchem16132, ksc235i7t, 5-chlorothiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoylchloride
CID PubChem 589223
Nom IUPAC 5-chlorothiophene-2-carbonyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Point de fusion 4°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 181.04
Pourcentage de pureté 98%