Learn More
5-Chlorothiophène-2-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459867 5 g -
11449867 1 g 1g
11469867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22833.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7283-96-7 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7283-96-7
Formule moléculaire C5H3ClOS
Poids moléculaire (g/mol) 146.59
Numéro MDL MFCD00047090
Clé InChI VWYFITBWBRVBSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-chlorothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-formylthiophene, 2-chloro-5-formylthiophene, 5-chlorothiophene-2-aldehyde, 5-chloro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-chloro-2-thiophene-carboxaldehyde, pubchem7742
CID PubChem 81700
Nom IUPAC 5-chlorothiophène-2-carbaldéhyde
SMILES ClC1=CC=C(S1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Densité 1.376
Point d’ébullition 88°C to 90°C (9 mmHg)
Point d’éclair 97°C (208°F)
Indice de réfraction 1.604
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 46.6
Pourcentage de pureté 97%