Learn More
Acide 5-chlorothiophène-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432228 100 g 100g
11412228 5 g 5g
11422228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15209.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24065-33-6 | C5H3ClO2S | 162.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24065-33-6
Formule moléculaire C5H3ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 162.59
Numéro MDL MFCD00041426
Clé InChI QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-chloro, 2-chloro-5-carboxythiophene, 5-chloro-2-thiophene carboxylic acid, pubchem7380, maybridge3_003717, acmc-209g8i, rivaroxaban related compound, 5-18-06-00177 beilstein handbook reference, ksc204m2j
CID PubChem 95048
Nom IUPAC 5Acide-chlorothiophène-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Point de fusion 149°C to 152°C
Quantité 100 g
Beilstein 118361
Poids de la formule 162.6
Pourcentage de pureté 98%