Learn More
5-Chlorothiophène-2-sulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484457 5 g 5g
11474457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20477.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 53595-66-7 | C4H4ClNO2S2 | 197.65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53595-66-7
Formule moléculaire C4H4ClNO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 197.65
Numéro MDL MFCD00052584
Clé InChI RKLQLYBJAZBSEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-thiophenesulfonamide, 2-thiophenesulfonamide, 5-chloro, 2-chloro thiophene-5-sulfonamide, pubchem7381, 5-chlorothiophenesulfonamide, 4-18-00-06708 beilstein handbook reference, ksc490i0r, 2-chloro-5-sulfamoylthiophene, 5-chloro-2-thienylsulphonamide
CID PubChem 1241301
Nom IUPAC 5-chlorothiophene-2-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorothiophene-2-sulfonamide
Point de fusion 115°C to 118°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 197.67
Pourcentage de pureté 97%