Learn More
Chlorure de 5-chlorothiophène-2-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423774 1 g 1g
11433774 5 g 5g
11334659 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423774 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11348.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2766-74-7 | C4H2Cl2O2S2 | 217.08 g/mol
5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs. It is used in the preparation of Notch-1-sparing γ-secretase inhibitors for the treatment of Alzheimer's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2766-74-7
Formule moléculaire C4H2Cl2O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 217.08
Numéro MDL MFCD00051667
Clé InChI SORSTNOXGOXWAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorothiophene-2-sulfonylchloride, 5-chloro-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-chlorothiophene-2-sulphonyl chloride, 5-chlorothiophenesulphonyl chloride, 5-chloro-2-thienylsulfonyl chloride, 5-chloro-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-chlorothiophenesulfonyl chloride, 5-chlorothiophen-2-sulfonyl chloride, 5-chlorothiophene-2-sulphonylchloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-chloro
CID PubChem 2733925
Nom IUPAC Chlorure de 5-chlorothiophène-2-sulfonyle
SMILES ClC1=CC=C(S1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
Densité 1.623
Point d’ébullition 117°C to 120°C (14 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.586
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 130710
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 217.09
Pourcentage de pureté 97%