Learn More
5-chlorouracile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418953 25 g 25g
11408953 5 g 5g
11428953 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418953 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11084.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1820-81-1 | C4H3ClN2O2 | 146.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1820-81-1
Formule moléculaire C4H3ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.53
Numéro MDL MFCD00006019
Clé InChI ZFTBZKVVGZNMJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorouracil, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-chloro, uracil, 5-chloro, 5-chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-chloropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, unii-7lq4v03rny, 7lq4v03rny, 5-chloro-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-chloropyrimidine-2,4 1h,3h-dione 5-chlorouracil, zlchem 428
CID PubChem 15758
ChEBI CHEBI:60762
SMILES ClC1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorouracil
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 127173
Nom IUPAC 5-chloro-1H-pyrimidine-2,4-dione
Poids de la formule 146.53
Pourcentage de pureté 98%