Learn More
5-chlorovaléronitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11394584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394584 50 g 50g
11384584 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394584 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01413.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6280-87-1
Formule moléculaire C5H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 117.58
Numéro MDL MFCD00001977
Clé InChI JSAWFGSXRPCFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorovaleronitrile, pentanenitrile, 5-chloro, 5-chloro-n-valeronitrile, valeronitrile, 5-chloro, 5-chloro valeronitrile, .delta.-chlorovaleronitrile, snxhfhaiuzjp@, 5-chlorovaieronitrile, 4-chlorobutyl cyanide, delta-chlorovaleronitrile
CID PubChem 80474
Nom IUPAC 5-chloropentanenitrile
SMILES ClCCCCC#N
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Chlorovaleronitrile
Densité 1.447
Point d’ébullition 92°C to 93°C (10 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 50 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 1742079
Poids de la formule 117.58
Pourcentage de pureté 97%