Learn More
Chlorure de 5-chlorovaléryl, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10429072 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
10mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10429072 10 mL Flacon en verre 10mL
10061760 25 mL Flacon en verre 25mL
10123110 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10429072 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154770100
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1575-61-7 | C5H8Cl2O | 155.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1575-61-7
Formule moléculaire C5H8Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 155.02
Numéro MDL MFCD00000758
Clé InChI SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1
CID PubChem 74089
Nom IUPAC Chlorure de 5-chloropentanoyle
SMILES ClCCCCC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorovaleryl chloride
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2000g/mL
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH2)4COCl
Indice de réfraction 1.4630 to 1.4650
Quantité 10 mL
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolyses
Poids de la formule 155.02
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chlorovaleryl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.