Learn More
5-chlorure de chlorvaléryl, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chlorovaleryl Chloride |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2 |
| Poids de la formule | 153.9952 |