Learn More
5-chlorure de chlorvaléryl, TRC
Code produit 30359245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359245 500 mg 500mg
30352230 250 mg 250mg
30356362 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30359245 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC382545500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1575-61-7
Formule moléculaire C5H8OCl2
Poids moléculaire (g/mol) 155.02
Synonyme Apixaban Impurity 82
Nom IUPAC 5-chlorure de chloropentanoyl
SMILES ClCCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorovaleryl Chloride
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
Poids de la formule 153.9952