Learn More
Acide 5-chlorovanillique, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495233 5 g 5g
11405243 25 g 25g
11415243 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495233 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12841.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 62936-23-6 | C8H7ClO4 | 202.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62936-23-6
Formule moléculaire C8H7ClO4
Poids moléculaire (g/mol) 202.59
Numéro MDL MFCD00016531
Clé InChI XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 44215
Nom IUPAC Acide 3-chloro-4-hydroxy-5-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorovanillic acid
Point de fusion 242°C to 248°C
Quantité 5 g
Beilstein 2648897
Synonyme 5-chlorovanillic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy benzoic acid, 5-chlorovanillicacid, 5-chloro-vanillic acid, acmc-1b2hg, chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, 5-chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy
Poids de la formule 202.6
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique