Learn More
5α-cholest-8(14)-en-3β-ol-15-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10521893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10521893 1 g 1g
10069621 10 g 10g
10793897 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10521893 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01709DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 50673-97-7
Formule moléculaire C27H44O2
Poids moléculaire (g/mol) 400.65
Numéro MDL MFCD09065035
Clé InChI LINVVMHRTUSXHL-NDNSGUFDSA-N
Synonyme colestolone, colestolonum, colestolona, 15-ketocholestene, unii-5p8396t5xf, 3beta-hydroxy-5alpha-cholest-8 14-en-15-one, 15-oxo-5alpha-cholest-8 14-en-3beta-ol, colestolone usan:inn, 5alpha-cholest-8 14-en-3-beta-ol-15-one, colestolonum inn-latin
CID PubChem 10046567
ChEBI CHEBI:61829
SMILES CC(C)CCCC(C)[C@H]1CC(=O)C2=C3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5α -cholest-8(14)-en-3β-ol-15-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC (1R,5aS,7S,9aS,11aR)-7-hydroxy-9a,11a-dimethyl-1-(6-methylheptan-2-yl)-1H,2H,3H,4H,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Poids de la formule 400.64
Pourcentage de pureté 97%