Learn More
5α-cholest-8(14)-en-3β-ol-15-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10793897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10793897 50 g 50g
10521893 1 g 1g
10069621 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10793897 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01709EE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 50673-97-7
Formule moléculaire C27H44O2
Poids moléculaire (g/mol) 400.65
Numéro MDL MFCD09065035
Clé InChI LINVVMHRTUSXHL-NDNSGUFDSA-N
Synonyme colestolone, colestolonum, colestolona, 15-ketocholestene, unii-5p8396t5xf, 3beta-hydroxy-5alpha-cholest-8 14-en-15-one, 15-oxo-5alpha-cholest-8 14-en-3beta-ol, colestolone usan:inn, 5alpha-cholest-8 14-en-3-beta-ol-15-one, colestolonum inn-latin
CID PubChem 10046567
ChEBI CHEBI:61829
SMILES CC(C)CCCC(C)[C@H]1CC(=O)C2=C3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5α -cholest-8(14)-en-3β-ol-15-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 50 g
Nom IUPAC (3S,5S,9R,10S,13R,17R)-3-hydroxy-10,13-diméthyl-17-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrènes-15-one
Poids de la formule 400.64
Pourcentage de pureté 97%