Learn More
5α-cholestane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10327300 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10327300 250 mg Flacon en verre 250mg
10459080 1 g Flacon en verre 1g
10227303 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10327300 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165602500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 481-21-0 | C27H48 | 372.67 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 481-21-0
Formule moléculaire C27H48
Poids moléculaire (g/mol) 372.67
Numéro MDL MFCD00066412
Clé InChI XIIAYQZJNBULGD-XWLABEFZSA-N
Synonyme 5alpha-cholestane, 5-alpha-cholestane, alpha-cholestane, cholestane, 28,29,30-trinorlanostane, unii-u260hwn305, 5alpha-cholestane 8ci, 5?-cholestane, cholestane van
CID PubChem 2723895
ChEBI CHEBI:35515
Nom IUPAC (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-diméthyl-17-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCCC4)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5α-Cholestane
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 78°C to 81°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 250°C (1.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 2206
Rotation spécifique + 26.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in chloroform (50mg/mL),ether and,slightly soluble in absolute alcohol
Poids de la formule 372.67
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline