Learn More
5α-cholestane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10459080 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10459080 1 g Flacon en verre 1g
10327300 250 mg Flacon en verre 250mg
10227303 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10459080 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 165600010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 481-21-0 | C27H48 | 372.67 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 481-21-0
Formule moléculaire C27H48
Poids moléculaire (g/mol) 372.67
Numéro MDL MFCD00066412
Clé InChI XIIAYQZJNBULGD-XWLABEFZSA-N
Synonyme 5alpha-cholestane, 5-alpha-cholestane, alpha-cholestane, cholestane, 28,29,30-trinorlanostane, unii-u260hwn305, 5alpha-cholestane 8ci, 5?-cholestane, cholestane van
CID PubChem 2723895
ChEBI CHEBI:35515
Nom IUPAC (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-diméthyl-17-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCCC4)C)C
Specifica
Nom chimique ou matériau 5α-Cholestane
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 78°C to 81°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 250°C (1.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 2206
Rotation spécifique + 26.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in chloroform (50mg/mL),ether and,slightly soluble in absolute alcohol
Poids de la formule 372.67
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.