Learn More
Acide 5-cyano-2-hydroxybenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468508 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15468508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61915.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1256355-57-3 | C7H6BNO3 | 162.939 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Cyano-2-hydroxybenzeneboronic acid
CAS 1256355-57-3
Formule moléculaire C7H6BNO3
Quantité 250 mg
Synonyme 5-cyano-2-hydroxyphenyl boronic acid, acmc-209az5, boronic acid, b-5-cyano-2-hydroxyphenyl
Clé InChI QXWBHAJKEPWEBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)O)(O)O
Nom IUPAC Acide (5-cyano-2-hydroxyphényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 162.939
CID PubChem 53216735
Poids de la formule 162.94
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide