Learn More
5-Cyanoindole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Cyanoindole |
| CAS | 15861-24-2 |
| Formule moléculaire | C9 H6 N2 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6N2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5,11H |
| SMILES | N#Cc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| Nom IUPAC | 1H-indole-5-carbonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.16 |
| Poids de la formule | 142.0531 |