Learn More
Acide 5-cyanonicotinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Cyanonicotinic Acid |
| CAS | 887579-62-6 |
| Formule moléculaire | C7H4N2O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4N2O2/c8-2-5-1-6(7(10)11)4-9-3-5/h1,3-4H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cncc(c1)C#N |
| Nom IUPAC | acide 5-cynopyridine-3-carboxylique ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.12 |
| Poids de la formule | 148.0273 |