Learn More
5-Cyanopentanamide, TRC
Code produit 30368185
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30368185 500 mg 500mg
30363019 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30368185 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC987620500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2304-58-7
Formule moléculaire C6 H10 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 126.16
Synonyme 5-Cyanovaleramide
Nom IUPAC 5-cyanopentanamide
SMILES NC(=O)CCCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Cyanopentanamide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H10N2O/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-4H2,(H2,8,9)
Poids de la formule 126.0793