Learn More
Bromure de 5-cyanopentylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables
Code produit. 15475365
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Code produit. 15475365
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H58480.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants, les chlorures acides. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité. Conserver à l’abri de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Cyanopentylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 1443250-11-0
Formule moléculaire C6H10BrNZn
Formule linéaire N≡C(CH2)5ZnBr
Numéro MDL MFCD08741503
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme 5-cyanovalerylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-cyanovalerylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, 5-cyanopentylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI UODGVECCRVRLMB-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]CCCCC#N.[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+);hexanénitrile
Poids moléculaire (g/mol) 241.437
CID PubChem 11425010
Poids de la formule 241.44