Learn More
5-Cyanophtalide, TRC
Code produit 30366684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366684 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30366684 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9820755G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Cyanophthalide
CAS 82104-74-3
Formule moléculaire C9 H5 N O2
Quantité 5 g
Synonyme 1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 5-Cyanophthalide
Formule InChI InChI=1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2
SMILES O=C1OCc2cc(ccc12)C#N
Nom IUPAC 1-oxo-3H-2-benzofuran-5-carbitrile
Poids moléculaire (g/mol) 159.14
Poids de la formule 159.032