Learn More
Acide 5-cyanothiophène-2-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11369385 1 g 1g
11379385 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369385 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18523.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 305832-67-1
Formule moléculaire C5H4BNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 152.96
Numéro MDL MFCD02094029
Clé InChI ZEOMEPSYIIQIND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-cyanothiophene-2-boronic acid, 5-cyanothiophen-2-yl boronic acid, 5-cyanothiophen-2-yl-2-boronic acid, 5-boronothiophene-2-carbonitrile, 5-cyano-2-thienyl boronic acid, 5-dihydroxyboranyl thiophene-2-carbonitrile, 5-cyano-2-thienylboronic acid, boronic acid, 5-cyano-2-thienyl, 5-cyanothiophen-2-boronic acid, acmc-1ctts
CID PubChem 4198743
Nom IUPAC acide (5-cyanothiophène-2-yl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(S1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
Point de fusion 125°C to 128°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 152.97
Pourcentage de pureté 98%