Learn More
5-Cyanothiophène-2-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15471679 1 g 1g
15491679 250 mg 250mg
15481679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64462.03
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 21512-16-3 | C6H3NOS | 137.156 g/mol
5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde is found in caper and may have pest control activity against meloidogyne incognita.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-cyanothiophène-2-carboxaldéhyde se trouve dans le câpre et peut avoir une activité antiparasitaire contre le meloidogyne incognita.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21512-16-3
Formule moléculaire C6H3NOS
Poids moléculaire (g/mol) 137.156
Numéro MDL MFCD09037804
Clé InChI PZIFYWVUYHMYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-cyano-2-thiophene carbaldehyde, 5-cyano-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-cyanothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarbonitrile, 5-formyl, 5-cyano-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-cyanothiophen, 2-cyano-5-formylthiophene, 2-formyl-5-cyanothiophene, 2-cyano-5-formyl-thiophene, 5-cyanothiophene-2-aldehyde
CID PubChem 12280004
Nom IUPAC 5-formylthiophène-2-carbonitrile
SMILES C1=C(SC(=C1)C#N)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde
Point de fusion 90°C to 95°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 115517
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 137.16
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide