Learn More
5-Cyanothiophène-2-carboxaldéhyde, TRC
Code produit 30358797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30358797 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30358797 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9822601G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde
CAS 21512-16-3
Formule moléculaire C6H3NOS
Quantité 1 g
Synonyme 5-Formyl-2-thiophenecarbonitrile, 5-Cyano-2-thiophenecarboxaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C6H3NOS/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,4H
SMILES O=CC1=CC=C(C#N)S1
Nom IUPAC 5-formylthiophène-2-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 137.16
Poids de la formule 136.99