Learn More
5-Cyanothiophène-2-carboxaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde |
| CAS | 21512-16-3 |
| Formule moléculaire | C6H3NOS |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 5-Formyl-2-thiophenecarbonitrile, 5-Cyano-2-thiophenecarboxaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3NOS/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,4H |
| SMILES | O=CC1=CC=C(C#N)S1 |
| Nom IUPAC | 5-formylthiophène-2-carbonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.16 |
| Poids de la formule | 136.99 |