Learn More
5-cyclobutyl-5-phénylhydantoïne, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11413157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413157 5 g 5g
11403157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16115.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125650-44-4
Formule moléculaire C13H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 230.27
Numéro MDL MFCD00022395
Clé InChI YFMSPNSDLBGLRF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 5-cyclobutyl-5-phenylhydantoin, acmc-20am3v, 5-cyclobutyl-5-phenyl-1,3-diazolidine-2,4-dione
CID PubChem 277170
Nom IUPAC 5-cyclobutyl-5-phénylimidazolidazolidine-2,4-dione
SMILES O=C1NC(=O)C(N1)(C1CCC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Cyclobutyl-5-phenylhydantoin
Point de fusion 234°C to 235°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 230.27
Pourcentage de pureté ≥97%