Learn More
5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15542313 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15542313 5 g 5g
15532313 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15542313 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450030050
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Identifiants chimiques
CAS 868696-42-8
Formule moléculaire C5H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 125.13
Clé InChI OHSZRALIDGBNES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,4-oxadiazol-3-amine, 5-cyclopropyl
CID PubChem 51072255
Nom IUPAC 5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
SMILES C1CC1C2=NC(=NO2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement