Learn More
5-Cyclopropylisoxazole-3-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31028720
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31028720 1 g
31018174 5 g
31022080 25 g
31021658 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31028720 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1037891g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Cyclopropylisoxazole-3-carboxylic acid
CAS 110256-15-0
Formule moléculaire C7H7NO3
Numéro MDL MFCD05668325
Quantité 1 g
SMILES O=C(C1=NOC(C2CC2)=C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Pourcentage de pureté 95%