Learn More
5-Désoxy-1,2,3-triacétyl-5-désoxy-Bêta-D-ribose, TRC
Code produit 30179529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30179529 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2819001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Deoxy-1,2,3-triacetyl-5-deoxy-beta-D-ribose
CAS 62211-93-2
Formule moléculaire C11H16O7
Quantité 1 g
Synonyme 1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranose, 5-Deoxy-beta-D-ribofuranose Triacetate;
Formule InChI InChI=1S/C11H16O7/c1-5-9(16-6(2)12)10(17-7(3)13)11(15-5)18-8(4)14/h5,9-11H,1-4H3/t5-,9-,10-,11+/m1/s1
SMILES C[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nom IUPAC [(2R,3R,4R,5S)-4,5-diacétyloxy-2-méthoxolan-3-yl] acétate
Poids moléculaire (g/mol) 260.24
Poids de la formule 260.0896