Learn More
5’-désoxy-5-fluorocytidine, Thermo Scientific™
Code produit 17535545 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17535545 1 g 1g
17545545 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17535545 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468740010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Spécification
Poids moléculaire 245,21
Pureté ≥ 94 %
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Miscible avec du méthanol, DMSO
Couleur Blanc à blanc cassé