Learn More
5-Desbromo, 5-Chloro Brimonidine, TRC
Code produit 30457018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457018 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457018 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU70057025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Desbromo','5-Chloro Brimonidine
CAS 91147-46-5
Formule moléculaire C11 H10 Cl N5
Quantité 25 mg
Synonyme 6-Quinoxalinamine','5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 14819, 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
Formule InChI InChI=1S/C11H10ClN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17)
SMILES Clc1c(NC2=NCCN2)ccc3nccnc13
Nom IUPAC 5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
Poids moléculaire (g/mol) 247.6836
Poids de la formule 247.0625