Learn More
5-Descyano Milrinone 5-Carboxyamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Methyl-2-oxo-5-(4-pyridyl)-1H-pyridine-3-carboxamide |
| CAS | 80047-24-1 |
| Formule moléculaire | C12 H11 N3 O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | [3,4'-Bipyridine]-5-carboxamide, 1,6-dihydro-2-methyl-6-oxo-, Win 47338 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11N3O2/c1-7-9(8-2-4-14-5-3-8)6-10(11(13)16)12(17)15-7/h2-6H,1H3,(H2,13,16)(H,15,17) |
| SMILES | CC1=C(C=C(C(=O)N)C(=O)N1)c2ccncc2 |
| Nom IUPAC | 6-metil-2-oxo-5-piridin-4-il-1H-piridina-3-carboxamida |
| Poids moléculaire (g/mol) | 229.23 |
| Poids de la formule | 229.0851 |