Learn More
5'-[(Desloratadine)méthyl] Rupatadine, TRC
Code produit 30136581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136581 100 mg 100mg
30003605 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136581 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD290270100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1224515-72-3
Formule moléculaire C45H43Cl2N5
Poids moléculaire (g/mol) 724.76
Synonyme 11,11'-[3,5-Pyridinediylbis(methylene-1,4-piperidinediyl)]bis[8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Rupatadine Impurity C;
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCN(Cc4cncc(CN5CCC(=C6c7ccc(Cl)cc7CCc8cccnc68)CC5)c4)CC3)c9ncccc9CCc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5'-[(Desloratadine)methyl] Rupatadine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C45H43Cl2N5/c46-38-9-11-40-36(24-38)7-5-34-3-1-17-49-44(34)42(40)32-13-19-51(20-14-32)28-30-23-31(27-48-26-30)29-52-21-15-33(16-22-52)43-41-12-10-39(47)25-37(41)8-6-35-4-2-18-50-45(35)43/h1-4,9-12,17-18,23-27H,5-8,13-16,19-22,28-29H2
Poids de la formule 723.2896
Pourcentage de pureté >95%